Merck
Z106089
Sigma-Aldrich
Aldrich® AtmosBag
two-hand, non-sterile, size L, closure type, Tape-seal
Synonym(e):
Anaerobic bag, AtmosBag
About This Item
UNSPSC-Code:
41103406
NACRES:
NB.35
Größe
L
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Tape-seal
B × L × H
51 in. × 58 in. × 25 nL, average inflated dimensions
B × L
51 in. × 58 in. , deflated dimensions
Gasvolumen
520 L
Öffnungsdurchm.
34 in. , 5 ports
Allgemeine Beschreibung
Für den Laborgebrauch: Der AtmosBag-Handschuhsack ist ein flexibler, aufblasbarer Polyethylenbeutel mit integrierten Handschuhen, mit dem Sie in einer völlig isolierten und kontrollierten Umgebung arbeiten können. Er ist eine preiswerte, tragbare Alternative zum Handschuhkasten und eignet sich für verschiedenste Aufgaben und Materialien.
Für Feldproben: Der AtmosBag kann über Dosen und Fässer gezogen werden, um diese mit Inertgas zu überlagern, damit während der Probenahme Dämpfe und Staub isoliert werden. Verringert die Exposition des Arbeiters und bewahrt die Integrität des bemusterten Bulkmaterials. Der AtmosBag dient als tragbares Labor zur Ausführung von Tests, Tatortuntersuchungen und anderen Anwendungen, bei denen eine sauberer und isolierter Bereich benötigt wird.
AtmosBag mit Klebebandverschluss: Die Öffnung des AtmosBags ist zwecks gasdichter Versiegelung zugeklebt und umgefaltet. Jeder AtmosBag ist mit einem ablösbaren Klebebandstreifen versehen.
AtmosBag mit Zipper-Verschluss: Die Öffnung des AtmosBags ist zwecks gasdichter Versiegelung mit einem Zipper-Verschluss abgedichtet. Aufgrund der Breite des Zipper-Verschlusses ist die Öffnung geringfügig schmaler als die Breite des Beutels. Ausgezeichnet für Anwendungen, die einen wiederholten Zugriff auf den Beutelinhalt erfordern und für die Notfallisolierung.
Spezifikationen:
  • Aus robustem Polyethylen mit 0,003-Zoll-Stärke, das für gute Klarheit poliert wurde, hergestellt
  • Hitzeversiegelte Nähte für Festigkeit und für Leckagefreiheit aufblasgeprüft
  • Eingänge für Laborgas, Vakuum und elektrische Leitungen werden bereitgestellt
  • AtmosBag ist nicht feuerfest oder für einen langzeitigen Kontakt mit Lösungsmitteln, Dämpfen oder Chemikalien vorgesehen
  • Kann in einer Argon-Umgebung verwendet werden
  • Five ports on each bag. Three at one side and two on the other side of the bag
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)