Merck
Z106917
Sigma-Aldrich
PE-Labortischunterlage
size L
About This Item
UNSPSC-Code:
41103406
NACRES:
NB.35
Größe
L
24 in. × 34 1/2 in.
Dicke
1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
BENCH-TOP BASE is not autoclavable and PP BENCH TRAY and rod are autoclavable.
Massiv, 1.3 cm dick. Stabilisiert den AtmosBag. Passend für rechte und linke Hand. 1 Packung enthält 12 Paar. 20 cm lang.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)