WHA77009901
Whatman® UNIFILTER® 24 well filter plates
natural polypropylene, GF/C membrane, non-sterile, biomolecule, 25 ea
Synonym(e):
Z746584, micro plate, multiwell plate, well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® UNIFILTER®-Platten 24, GF/C, natural polypropylene, filter bottom with long drip director
Materialien
glass microfiber membrane
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
GF/C, natural polypropylene, filter bottom with long drip director
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 7700-9901
Whatman Article No. 28420845 (US reference)
Größe
24 well
Maximales Well-Volumen
1 μm
Arbeitsvolumen
10 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Polypropylen-Mikroplatte zur Reinigung von Biomolekülen
Anwendungen wie die Generierung von Bibliotheken für die kombinatorische Chemie, die große Probenvolumina erfordern, sind auf Mikroplatten angewiesen, die diese Volumina filtern und aufnehmen können. Die Aufreinigung von Biomolekülen durch Festphasenextraktion (SPE) ist ein Beispiel für eine solche Anwendung.
Die Whatman UNIFILTER 24-Well-Mikrotiterplatten sind gut für die Filtration großer Probenvolumina geeignet. Als SPE-Platten verfügen sie über eine hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit sowie neuartige lange Tropfleiter, die das Risiko einer Kreuzkontaminierung zwischen den Wells minimieren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Die Polypropylen-Mikroplatte ist hitze- und chemikalienbeständig
- 24-Well-Mikroplatte mit 10-ml-Wells, geeignet für große Probenvolumina
- Kein Cross-Talk: Das patentierte integrierte Filter-Tropfleiter-Design verhindert Kreuzkontaminierungen zwischen Wells
- Zu den Filtermedienoptionen gehören Glasmikrofaser, schmelzgeblasenes Polypropylen, PTFE, VFE
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)