WHA77009917
Whatman® UNIFILTER® 24 well filter plates
10-12 μm, natural polypropylene, melt brown polypropylene membrane, non-sterile, biomolecule, 25 ea
Synonym(e):
Z746606, micro plate, multiwell plate, well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® UNIFILTER®-Platten 24, 10 to 12 μm melt blown polypropylene, natural polypropylene, filter bottom with long drip director
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
10 to 12 μm melt blown polypropylene, natural polypropylene, filter bottom with long drip director
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 7700-9917
Whatman Article No. 28420850 (US reference)
Größe
24 well
Maximales Well-Volumen
10 μm
Arbeitsvolumen
10 mL
Porengröße
10-12 μm
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Polypropylen-Mikroplatte zur Reinigung von Biomolekülen
Anwendungen wie die Generierung von Bibliotheken für die kombinatorische Chemie, die große Probenvolumina erfordern, sind auf Mikroplatten angewiesen, die diese Volumina filtern und aufnehmen können. Die Aufreinigung von Biomolekülen durch Festphasenextraktion (SPE) ist ein Beispiel für eine solche Anwendung.
Die Whatman UNIFILTER 24-Well-Mikrotiterplatten sind gut für die Filtration großer Probenvolumina geeignet. Als SPE-Platten verfügen sie über eine hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit sowie neuartige lange Tropfleiter, die das Risiko einer Kreuzkontaminierung zwischen den Wells minimieren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Polypropylene microplate is heat and chemical resistant
- 24 well microplate with 10 mL wells appropriate for large sample volumes
- No cross talk: patented integral filter drip director design prevents well-to-well cross contamination
- Filtration media options include glass microfiber, melt-blown polypropylene, PTFE, VFE
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA77009917 | 4061831629682 |