Merck
W530462
Sigma-Aldrich
Tonka bean absolute
FG
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Dipteryx odorata
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Form
semisolid
Zusammensetzung
Coumarin, 20-50%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coumarin; rich; warm
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)