Wichtige Dokumente
W286109
Phenethyl butyrate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
Dichte
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
musty; floral; sweet
SMILES String
CCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-6-12(13)14-10-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3
InChIKey
WFNDDSQUKATKNX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W286109-10KG | |
W286109-1KG-K | 4061837517341 |
W286109-5KG-K | 4061837520723 |
W286109-10KG-K | |
W286109-1G | |
W286109-1KG | |
W286109-5KG | |
W286109-SAMPLE | |
W286109-SAMPLE-K | 4061837517365 |