Merck
W453801
Sigma-Aldrich
Methyl furfuryl mercaptopropionate
≥98%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.25
FEMA-Nummer:
4538
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
13.143
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
earthy; sulfurous
SMILES String
S(CCC(=O)OC)Cc1[o]ccc1
InChI
1S/C9H12O3S/c1-11-9(10)4-6-13-7-8-3-2-5-12-8/h2-3,5H,4,6-7H2,1H3
InChIKey
MXXNUXUTQGTBGJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)