Merck
W367400
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(furfurylthio)propionate
≥98%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.28
FEMA-Nummer:
3674
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.093
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
Dichte
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coffee; garlic; onion; vegetable; sulfurous
SMILES String
CCOC(=O)CCSCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3S/c1-2-12-10(11)5-7-14-8-9-4-3-6-13-9/h3-4,6H,2,5,7-8H2,1H3
InChIKey
ZKCVVCLCYIXCOD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)