W425800
Ethanethiol
≥97%
Synonym(e):
Ethylmercaptan, Mercaptan C2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
8.51 psi ( 20 °C)
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
570 °F
Expl.-Gr.
18.2 %
Brechungsindex
n20/D 1.4306 (lit.)
bp
35 °C (lit.)
Dichte
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; sulfurous
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-49.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?