Wichtige Dokumente
W371009
Methyl 3-nonenoate
≥96%, FG
Synonym(e):
Methyl non-3-enoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity; pear
SMILES String
CCCCC\C=C\CC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3/b8-7+
InChIKey
MTDCXFZGUVZRSQ-BQYQJAHWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W371009-1KG | |
W371009-1KG-K | 4061837551956 |
W371009-SAMPLE | |
W371009-100G | |
W371009-100G-K | 4061837551949 |
W371009-4KG | |
W371009-4KG-K | 4061837551963 |
W371009-SAMPLE-K | 4061837551970 |