Wichtige Dokumente
W272507
Methyl trans-2-nonenoate
≥97%, FG
Synonym(e):
Methyl 2-nonenoate, Methyl (E)-2-nonenoate, melon nonenoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Beschreibung
Reg. Compliance: FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
115 °C/21 mmHg (lit.)
Dichte
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; waxy; fruity; sweet
SMILES String
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
InChIKey
ZWNPUELCBZVMDA-CMDGGOBGSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?