Merck
W363308
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl phenylacetate
≥98%, stabilized, FG
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.29
FEMA-Nummer:
3633
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10682
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.805
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥98%
Enthält
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
292-297 °C (lit.)
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; honey; floral
SMILES String
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-2-3-4-8-11-16-14(15)12-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10H,2,8,11-12H2,1H3/b4-3-
InChIKey
FJKFIIYSBXHBCT-ARJAWSKDSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W363308-100G-K4061837530388
W363308-1KG
W363308-5KG-K
W363308-100G
W363308-1KG-K4061837530395
W363308-5KG
W363308-SAMPLE
W363308-SAMPLE-K4061837530401