Wichtige Dokumente
W352306
Pyrrolidin
≥99%
Synonym(e):
Tetrahydropyrrol, Tetramethylenimin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Dampfdichte
2.45 (vs air)
Dampfdruck
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
653 °F
Expl.-Gr.
10.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens, no known allergens
Organoleptisch
fishy
SMILES String
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
InChIKey
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
37.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?