Merck
W345001
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-1,4-dithiane
95%, FG
Synonym(e):
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-p-dithian, Cyclodithalfarol-705
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.29
FEMA-Nummer:
3450
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
15.006
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
meaty; sulfurous
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
124-127 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; sulfurous
SMILES String
CC1(O)CSC(C)(O)CS1
InChI
1S/C6H12O2S2/c1-5(7)3-10-6(2,8)4-9-5/h7-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
NHKIYYMFGJBOTK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)