Wichtige Dokumente
W330604
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopenta[b]pyrazin
≥97%, FG
Synonym(e):
Nussiges Pyrazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.527 (lit.)
bp
96-99 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
hazelnut; musty; nutty; peanut
SMILES String
CC1CCc2nccnc12
InChI
1S/C8H10N2/c1-6-2-3-7-8(6)10-5-4-9-7/h4-6H,2-3H2,1H3
InChIKey
YZEFQPIMXZVPKP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W330604-1KG-K | 4061837530036 |
W330604-250G-K | |
W330604-100G | |
W330604-100G-K | 4061837529955 |
W330604-25G-K | 4061835566952 |
W330604-SAMPLE-K | 4061837530289 |