Merck
W325104
Sigma-Aldrich
2-Acetylpyridin
≥99%, FG
Synonym(e):
Methyl-2-pyridylketon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
FEMA-Nummer:
3251
Beilstein:
107759
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2315
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.038
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.521 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
corn; fatty; oily; popcorn; tobacco
SMILES String
CC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
InChIKey
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetal ist eine flüchtige Geschmacksverbindung, die in Roggenbrotkruste und geröstetem Sesam vorkommt. Sie wurde ebenfalls als wichtiger Bestandteil des an Jasmin-Reis erinnernden Aromas von Yahonkaoluo-Blättern und von Xiangjing-8618-Reis identifiziert.
Anwendung
  • Interaction with CT-DNA and in vitro cytotoxicity of two new copper(II)-based potential drugs derived from octanoic hydrazide ligands.: In dieser Studie wird die Wechselwirkung von Kupfer(II)-Komplexen, die von Octansäurehydrazid-Liganden, darunter 2-Acetylpyridin, abgeleitet sind, mit CT-DNA und ihre zytotoxische Wirkung untersucht. Die Ergebnisse weisen auf ein signifikantes Potenzial für diese Komplexe als Krebsmedikamente hin (Chowdhury et al., 2024).
  • Three water-soluble copper(II) N-heterocyclic carbene complexes: toward copper-catalyzed ketone reduction under sustainable conditions.: In dieser Forschungsarbeit wird die Synthese und Anwendung von wasserlöslichen Kupfer(II)-Komplexen untersucht, einschließlich solcher, die 2-Acetylpyridin enthalten, um die Ketonreduktion unter nachhaltigen Bedingungen zu katalysieren. Die Studie betont das Potenzial für Anwendungen in der grünen Chemie (Sharma et al., 2024).
  • Eco-friendly Cu/NiO nanoparticle synthesis: Catalytic potential in isatin-based chalcone synthesis for anticancer activity.: Die Studie konzentriert sich auf die Synthese von Cu/NiO-Nanopartikeln, die 2-Acetylpyridin enthalten, um deren katalytische Wirksamkeit bei der Synthese von Chalkonen mit potenziellen krebsbekämpfenden Eigenschaften zu untersuchen (Cahyana et al., 2023).
  • The Application of Synthetic Flavors in Zebrafish (Danio rerio) Rearing with Emphasis on Attractive Ones: Effects on Fish Development, Welfare, and Appetite.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Auswirkungen synthetischer Aromen, einschließlich 2-Acetylpyridin, auf die Entwicklung, das Wohlergehen und den Appetit von Zebrafischen und hebt möglicher Anwendungen in der Aquakultur hervor (Conti et al., 2023).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
??Acetyl?N?heterocycles in the Maillard reaction.
Kerler J, et al.
Food Reviews International, 13(4), 553-575 (1997)
Identification of 2-acetylpyridine in Xiangjing-8618 rice and in Yahonkaoluo leaves.
Jianming G.
Food Chemistry, 78(2), 163-166 (2002)
Joëlle Akl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(33), 12721-12733 (2014-07-12)
The 4'-(2-fluorenyl)-2,2':6',2''-terpyridine (FT) ligand and its cis(Cl,Cl)- and trans(Cl,Cl)-[Ru(II)(FT)Cl2(NO)](PF6) complexes have been synthesized. Both isomers were separated by HPLC and fully characterized by (1)H and (13)C NMR. The X-ray diffraction crystal structures were solved for FT (Pna21 space group, a
Subhashree P Dash et al.
Journal of inorganic biochemistry, 144, 1-12 (2015-01-13)
Three dioxidovanadium(V) complexes [VO2L(1-3)] (1-3) [HL(1)=1-napthoyl hydrazone of 2-acetyl pyridine, HL(2)=2-furoyl hydrazone of 2-acetyl pyridine and H2L(3)=isonicotinoyl hydrazone of 2-hydroxy benzaldehyde] have been reported. All the complexes were characterized by various spectroscopy (IR, UV-visible and NMR) and the molecular structures
Cléia Justino Nunes et al.
Journal of inorganic biochemistry, 149, 49-58 (2015-05-30)
In this work, the influence of two new dinuclear copper(II) complexes in the viability of melanoma cells (B16F10 and TM1MNG3) was investigated, with the aim of verifying possible correlations between their cytotoxicity and their structure. One of the complexes had
Artikel
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.