Wichtige Dokumente
W312401
Vanillylaceton
≥96%, FG
Synonym(e):
Zingeron
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1099
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-41 °C (lit.)
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
ginger; woody; spicy; phenolic; sweet; vanilla
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W312401-250G | 4061835566563 |
W312401-100G | 4061835566549 |
W312401-1KG | 4061835566556 |
W312401-SAMPLE | 4061837520679 |