Merck
W402633
Sigma-Aldrich
Benzyl hexanoate
≥97%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
FEMA-Nummer:
4026
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.316
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
apricot; gardenia; green; jasmine; fruity; pineapple
Qualität:
FG
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apricot; gardenia; green; jasmine; fruity; pineapple
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-5-10-13(14)15-11-12-8-6-4-7-9-12/h4,6-9H,2-3,5,10-11H2,1H3
InChIKey
HRSXWUSONDBHSP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)