Merck
W284106
Sigma-Aldrich
2,3-Pentanedion
≥96%, FCC, FG
Synonym(e):
Acetylpropionyl
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2COCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
FEMA-Nummer:
2841
Beilstein:
1699638
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2039
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.060
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
bp
110-112 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−52 °C (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
caramel; cheese; creamy; buttery; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChIKey
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Changes in physicochemical properties and microbial community succession during leaf stacking fermentation.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Veränderungen der physikalisch-chemischen Eigenschaften und der mikrobiellen Gemeinschaften während der Blattgärung, mit Schwerpunkt auf der Rolle von flüchtigen Verbindungen wie 2,3-Pentandion. Die Studie liefert Einblicke in Fermentationsprozesse und mikrobielle Wechselwirkungen (Zhang et al., 2023).
Biochem./physiol. Wirkung
Geruch bei 1,0 %
Geschmack bei 1–5,0 ppm
Sonstige Hinweise
Natürliches Vorkommen: Butter, Kakao, Kaffee, Kartoffelchips, geröstete Mandeln, Pekannüsse, Weizenbrot und Joghurt.
Rechtliche Hinweise
Vor dem Kauf dieses Materials können zusätzliche Informationen erforderlich sein.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Carballo et al.
The Italian journal of biochemistry, 42(2), 79-89 (1993-03-01)
L-glycol dehydrogenase from Enterobacter aerogenes shows a high affinity by NADH (Ks = 2-4 microM; Km = 4.3-9.7 microM), which indicates that it must operate in vivo saturated with this coenzyme. Michaelis and dissociation constants for the reduction of the
V A Yaylayan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 47(8), 3280-3284 (1999-12-20)
Model studies using independently labeled D-[(13)C]glucoses and L-[(13)C]alanines have indicated that 2,3-butanedione is formed by a single pathway involving only glucose carbon atoms, whereas 2, 3-pentanedione is formed by two pathways, one involving glucose carbon atoms (10%) and the other
J H Chou et al.
Genetics, 157(1), 211-224 (2001-01-05)
Caenorhabditis elegans odr-2 mutants are defective in the ability to chemotax to odorants that are recognized by the two AWC olfactory neurons. Like many other olfactory mutants, they retain responses to high concentrations of AWC-sensed odors; we show here that
B R Epperly et al.
The Journal of biological chemistry, 264(31), 18296-18301 (1989-11-05)
Incubation of homogeneous preparations of L-threonine dehydrogenase from Escherichia coli with 2,3-butanedione, 2,3-pentanedione, phenylglyoxal, or 1,2-cyclohexanedione causes a time- and concentration-dependent loss of enzymatic activity; plots of log percent activity remaining versus time are linear to greater than 90% inactivation
G G Chang et al.
Biochimica et biophysica acta, 660(2), 341-347 (1981-08-13)
The reaction of pigeon liver malic enzyme (L-malate:NADP+ oxidoreductase (oxaloacetate-decarboxylating), EC 1.1.1.40) with dicarbonyl compounds (2,3-butanedione, methylglyoxal, 2,4-pentanedione, and phenylglyoxal) resulted in a rapid loss of its enzymatic activity. The inactivation showed pseudo-first-order kinetics for all the dicarbonyls studied. All
Artikel
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
Protokolle
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde