Wichtige Dokumente
W274305
2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyd
≥95%, FCC, FG
Synonym(e):
Cyclamenaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; floral
SMILES String
CC(C)c1ccc(CC(C)C=O)cc1
InChI
1S/C13H18O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,9-11H,8H2,1-3H3
InChIKey
ZFNVDHOSLNRHNN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W274305-SAMPLE-K | 4061837516290 |
W274305-10KG | |
W274305-1KG | |
W274305-10KG-K | |
W274305-1KG-K | 4061837835124 |
W274305-5KG | |
W274305-5KG-K | 4061836712242 |
W274305-SAMPLE |