Merck
W267201
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-Butanon
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Anisylaceton
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
FEMA-Nummer:
2672
Beilstein:
1869592
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
163
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.029
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
woody; fruity; raspberry; sweet
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8 °C (lit.)
Dichte
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
woody; fruity; raspberry; sweet
SMILES String
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)