Merck
W251208
Sigma-Aldrich
Geranyl butyrate
≥95%, FCC
Synonym(e):
Butyric acid geranyl ester, Trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl butyrate, [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] butanoate
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.34
FEMA-Nummer:
2512
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
274
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.048
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
apple; fruity; waxy; rose; sweet
Qualität:
Kosher
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Qualität
Kosher
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Verunreinigungen
<35% citronellyl and neryl butyrates
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
151-153 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; fruity; waxy; rose; sweet
SMILES String
[H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+
InChIKey
ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene