Wichtige Dokumente
W246107
Ethyl-10-undecenoat
≥97%, FG
Synonym(e):
Ethylundecylenat, Ethyl-10-undecanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
Dichte
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; fatty; fruity; waxy; soapy
SMILES String
CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChIKey
FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?