Wichtige Dokumente
W272809
Caprylsäure-methylester
99%, FG
Synonym(e):
Methyl-caprylat, Methyloctanoat, Octansäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
Dichte
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity; citrus; sweet
SMILES String
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Efficient identification of raw and ripe tung oil using headspace GC-MS.: Diese Forschungsarbeit zeigt die Verwendung der Headspace-Gaschromatographie-Massenspektrometrie zur Identifizierung von Komponenten, einschließlich Methyloctanoat, in Tungöl. Die Methode bietet Anwendungen in der Qualitätskontrolle und Authentifizierung von Ölprodukten (Xu et al., 2021).
- Chemical kinetic study of the oxidation of a biodiesel-bioethanol surrogate fuel: methyl octanoate-ethanol mixtures.: Die Arbeit untersucht die Oxidationskinetik von Methyloctanoat- und Ethanolmischungen und liefert Einblicke in deren Verwendung als Biokraftstoffe. Diese Studie ist für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen von Bedeutung (Togbe et al., 2010).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W272809-9KG-K | 4061837520549 |
W272809-SAMPLE | |
W272809-SAMPLE-K | 4061837516238 |
W272809-1KG | |
W272809-1KG-K | 4061837520532 |
W272809-20KG | |
W272809-20KG-K | |
W272809-9KG |