Wichtige Dokumente
W245115
Palmitinsäure-ethylester
natural (US), ≥95%, FG
Synonym(e):
Ethyl-hexadecanoat, Ethylpalmitat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.440 (lit.)
bp
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-26 °C (lit.)
Dichte
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
creamy; milk; fruity; waxy
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChIKey
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?