Merck
W220906
Sigma-Aldrich
Butyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.25
FEMA-Nummer:
2209
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2159
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.787
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
133-135 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
honey; rose
SMILES String
CCCCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-3-9-14-12(13)10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,2-3,9-10H2,1H3
InChIKey
LDOXTQYWWYXYSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)