Wichtige Dokumente
W286605
Phenethyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Benzyl carbinyl phenylacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.55 (lit.)
bp
325 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
honey; floral; rose; sweet
SMILES String
O=C(CC1=CC=CC=C1)OCCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H16O2/c17-16(13-15-9-5-2-6-10-15)18-12-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10H,11-13H2
InChIKey
ZOZIRNMDEZKZHM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W286605-SAMPLE | |
W286605-SAMPLE-K | 4061837551437 |
W286605-10KG | |
W286605-10KG-K | |
W286605-1KG | |
W286605-1KG-K | 4061837551413 |
W286605-5KG | |
W286605-5KG-K | 4061837551420 |