CRM48026
BTEX-Lösung
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in methanol
Synonym(e):
BTEX Solution, UST BTEX Mix
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
200 μg/mL each component in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Protokolle
...one key to the successful operation of GCxGC is that the two columns must have orthogonal selectivity, that is, they must utilize different retention mechanisms. The more different (more orthogonal), the better the overall performance will be. We offer columns for three column selection strategies to achieve orthogonal selectivity ...