Merck
W240115
Sigma-Aldrich
δ-Dodecalakton
greener alternative
mixture of isomers, natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
(±)-5-Dodecanolid, (±)-δ-Pentyl-δ-Valerolacton, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-on, 5-Hydroxydodecansäure-δ-lacton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.30
FEMA-Nummer:
2401
Beilstein:
1282749
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
624
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
10.008
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Cocos nucifera (oil)
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.460 (lit.)
bp
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−12 °C (lit.)
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
tree nuts
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach
SMILES String
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
InChIKey
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichtet uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der biobasierten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien “Ungefährlichere Synthesen” und “Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen” der Grünen Chemie aufweisen.
Sonstige Hinweise
Natürliches Vorkommen: Blauschimmelkäse, erwärmte Butter, Schweinefett, Rum, Sherry und Käse.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup