Merck
W210102
Sigma-Aldrich
Anisyl formate
≥90%, FCC, FG
Synonym(e):
4-Methoxybenzyl formate
About This Item
Lineare Formel:
HCO2CH2C6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
FEMA-Nummer:
2101
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
354
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.087
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥90%
Zusammensetzung
contains IFRA restricted Anisyl Formate
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Dichte
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
anise alcohol
Organoleptisch
floral; sweet
SMILES String
[H]C(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-12-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
InChIKey
XPDORSROGAZEGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W210102-100G-K4061835565160
W210102-5KG
W210102-SAMPLE
W210102-SAMPLE-K4061834227120
W210102-100G
W210102-1KG
W210102-1KG-K4061834227113
W210102-5KG-K