W206016
Isoamylbuttersäure
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
3-methyl butanoate, 3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
5.45 (vs air)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; banana; melon; fruity; ethereal; sweet; tropical
SMILES String
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Olfactory behavioral responses of two Drosophila species and their pupal parasitoid to volatiles from bananas.: Research indicates isoamyl butyrate′s role in the olfactory response of fruit flies and parasitoids, providing insights into pest management strategies (Bi et al., 2023).
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
138.2 °F
Flammpunkt (°C)
59 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?