THS01116
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 30 mm L
Raney cobalt
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
60104500
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01116
Durchmesser
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
CatCarts sind nur für die Verwendung mit ThalesNano-H-Cube-Reaktoren geeignet.
Rechtliche Hinweise
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)