Merck
510068
Sigma-Aldrich
Raney®-Nickel
W.R. Grace and Co. Raney® 3202, slurry, in H2O, active catalyst
Synonym(e):
Nickelschwamm
About This Item
Lineare Formel:
AlNi
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
slurry
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
Hersteller/Markenname
W.R. Grace and Co. Raney® 3202
Konzentration
in H2O
SMILES String
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
InChIKey
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Useful as a selective reducing agent for hydrogenation of organic compounds
Rechtliche Hinweise
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Tsukinoki, T.; Kanda, T.
Tetrahedron Letters, 41, 5865-5865 (2000)
Nitrile reduction in the presence of Boc-protected amino groups by catalytic hydrogenation over palladium-activated Raney-nickel.
B Klenke et al.
The Journal of organic chemistry, 66(7), 2480-2483 (2001-04-03)
Toth, M.; Somsak, L.,
Tetrahedron Letters, 42, 2723-2723 (2001)
Barrero, A. F.; Alvarez-Manzaneda, E. J. et al.
Synthesis, 197-197 (2000)
S M Marchan et al.
The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, 21(1), 24-28 (2013-05-21)
Posterior resin bonded cast metal restorations (adhesive onlays) were used in a variety of clinical scenarios including: management of tooth wear and cracked tooth, as retainers for fixed bridge work, for correction of the occlusal plane and in providing cuspal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
510068-100G4061833547977
510068-500G