Wichtige Dokumente
208779
Nickel auf Siliziumdioxid/Aluminiumoxid
extent of labeling: ~65 wt. % loading, powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Aufgereinigt durch
reduction and stabilization
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
~65 wt. % loading
Oberflächenbereich
~175 m2/g
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- in plastic waste pyrolysis for the production of fuel
- to study the supercritical water reforming of glycerol
- in the supercritical water reforming of acetic acid for the production of hydrogen
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
208779-500G | |
208779-100G | 4061838770196 |
208779-5G |