07-436-AF488
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
monomethylation (Lys4)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable