Merck
TEM-HC400-AU-100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 400 mesh, hole size 100 μm, box of 25
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Verpackung
box of 25
Lochgröße
100 μm
Größe
400 mesh
Allgemeine Beschreibung
Holey Carbon Film Supported Gold Grids, 400 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)