TEM-HC200-AU-100
Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 200 mesh, hole size 100 μm, box of 25
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Empfohlene Produkte
Verpackung
box of 25
Lochgröße
100 μm
Größe
200 mesh
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Holey Carbon Film Supported Gold Grids, 200 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)