TEM-HC300-AU-UL
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 300 mesh, box of 25
Verpackung
box of 25
Größe
300 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Gold grids, 300 Mesh, 25/box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)