Merck
TEM-LFH7100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H7)
Gold Grids, size 400 mesh, pack of 100
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Größe:
400 mesh
Verpackung:
pack of 100
Verpackung
pack of 100
Größe
400 mesh
Allgemeine Beschreibung
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder Grids (H7), Pitch 63 micron, 400 mesh
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)