Merck
TEM-CF200AU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
Synonym(e):
CARBON FILM 200# GOLD 25/PK
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Verpackung
box of 25
Größe
200 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 200 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)