SLW4980-1L
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4980-1L
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Pyrex flask
flat bottom
Verbindung
joint neckNARROW-NECK
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated
without cap
heavy duty
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 4980-1L
Höhe
216 mm
Grundkörper AD
129 mm
Kapazität
1,000 mL
Hals ID
37 mm
Stopfengröße
37
Fitting
narrow neck
Allgemeine Beschreibung
- Mechanically stronger than standard flasks
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)