Z740656
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 500 mL, stopper joint: 7, volume 100-500 mL, accuracy: 50 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
flat bottom
Verbindung
joint: stopper7
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pkg of 6 ea
Messbereich Volumen
100-500 mL, accuracy: 50 mL
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Sonstige Hinweise
Browse all Erlenmeyer flasks
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740656-6EA | 4061837642524 |