SLW3720/08M
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
1000 mL, disc diam. 120 mm, porosity grade 4
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3720/08M
Hersteller/Markenname
3720/08M
SciLabware
Kapazität
1000 mL
1000 mL
Scheibendurchm.
120 mm
Porengröße
grade 4 porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.