QBD-AQ-11099LF
AQuora®800-Maleimide
Synonym(e):
AQuora® 800
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
SMILES String
CC1(CCOCCOCCOCCOC)C(/C=C/C(CCC/2)=C(OC3=CC=C(S(=O)([O-2])=O)C=C3)C2=C\C=C4N(CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN5C(C=CC5=O)=O)=O)=O)=O)C(C=CC(S(=O)([O-2])=O)=C6)=C6C\4(CCOCCOCCOCCOC)C)=[N+](CCOCCOCCOCCOC)C7=CC=C([S-](=O)(=[O-])=O)C=C71.[Na+].[Na+]
Allgemeine Beschreibung
This AQuora® 800-Maleimide dye is activated with a maleimide (MAL) group which reacts with a thiol to form a thioether bond.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)