Merck
QBD11811
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG ®12-DBCO
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C55H83N5O16S
Molekulargewicht:
1102.34
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biotin-dPEG ®₁₂-DBCO contains a biotin and a DBCO which can react with an azide through copper-free "click" chemistry.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2