Merck
QBD11435
Sigma-Aldrich
Tetra(-amido-dPEG ®11-MAL)pentaerythritol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C141H248N12O64
Molekulargewicht:
3135.52
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: branched
functionality: homofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Tetra(-amido-dPEG®₁₁-MAL)pentaerythritol has four connected dPEG spacers that are each capped with a maleimide group which can react with a free thiol.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD11435-25MG
QBD11435-100MG