Merck
QBD11028
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®12-DSPE
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C75H140N3O24P
Molekulargewicht:
1498.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
MAL-dPEG ®₁₂-DSPE is a micelle building block which can react with a free thiol through the maleimide.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)