Wichtige Dokumente
880224P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Maleimide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880224P, powder
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (880224P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 880224P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC[C@](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)=O)=O.[NH4+]
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)