Wichtige Dokumente
QBD11008
Fmoc-N-amido-dPEG ®36-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)OC4=C(C(F)=CC(F)=C4F)F
InChI
1S/C96H161F4NO40/c97-90-83-91(98)94(100)95(93(90)99)141-92(102)9-11-104-13-15-106-17-19-108-21-23-110-25-27-112-29-31-114-33-35-116-37-39-118-41-43-120-45-47-122-49-51-124-53-55-126-57-59-128-61-63-130-65-67-132-69-71-134-73-75-136-77-79-138-81-82-139-80-
InChIKey
ISZOBKLBTQNRGI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD11008-100MG | |
QBD11008-1000MG |