Wichtige Dokumente
QBD10319
m-dPEG®24-MAL
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)CCN1C(C=CC1=O)=O
InChI
1S/C56H106N2O27/c1-62-8-9-64-12-13-66-16-17-68-20-21-70-24-25-72-28-29-74-32-33-76-36-37-78-40-41-80-44-45-82-48-49-84-52-53-85-51-50-83-47-46-81-43-42-79-39-38-77-35-34-75-31-30-73-27-26-71-23-22-69-19-18-67-15-14-65-11-10-63-7-5-57-54(59)4-6-58-55(60)2-
InChIKey
IRQWFNZIEAPTBJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)